Learn More
2-Amino-6-Brombenzothiazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4323234 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25 Gramm
5 Gramm
Product Code. 11986791
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 442290050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15864-32-1 | C7H5BrN2S | 229.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15864-32-1
Summenformel C7H5BrN2S
Molekulargewicht (g/mol) 229.10
MDL-Nummer MFCD00152229
InChI-Schlüssel VZEBSJIOUMDNLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazol-2-ylamine, 6-bromobenzothiazol-2-ylamine, 6-bromo-2-aminobenzothiazole, benzothiazole, 2-amino-6-bromo, 6-bromo-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-bromo benzothiazole, zerenex e/9072304
PubChem CID 85149
IUPAC-Name 6-Brom-1,3-benzothiazol-2-amin
SMILES NC1=NC2=CC=C(Br)C=C2S1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-bromobenzothiazole
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 212°C to 214°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 229.1
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Amino-6-bromobenzothiazole
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.