Learn More
2-Amino-6-brom-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol, Mikromol
Artikelnummer. 30457592
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30457592 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457592 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0332.210025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Amino-6-brom-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone
CAS 1001648-73-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7H7BrN2OS
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-Amino-6-bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
Lösungstyp Neat
SMILES Nc1nc2CCC(Br)C(=O)c2s1
Molekulargewicht (g/mol) 247.11
Menge 25 mg