Learn More
2-Amino-6,8-dihydroxypurine Hydrochloride (~90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-6,8-dihydroxypurine Hydrochloride |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H5N5O2.ClH/c6-4-8-2-1(3(11)10-4)7-5(12)9-2;/h(H5,6,7,8,9,10,11,12);1H |
| Formelmasse | 203.021 |