Learn More
2-Amino-5-phenylpyrazin, 98 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15286028 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15286028 5 g 5 Gramm
15276028 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15286028 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 452500050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 13535-13-2
Summenformel C10H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 171.20
MDL-Nummer MFCD01646266
InChI-Schlüssel KJAKXVBZQBPPOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-phenylpyrazine, pyrazinamine, 5-phenyl, pyrazine, 2-amino-5-phenyl, acmc-1bpgx, 5-phenyl-2-pyrazinamine, 5-phenyl-2-aminopyrazine, 2-pyrazinamine,5-phenyl, 5-phenylpyrazine-2-ylamine, 5-phenyl-2-pyrazinamine #
PubChem CID 598734
IUPAC-Name 5-Phenylpyrazin-2-Amin
SMILES NC1=NC=C(N=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-phenylpyrazine
Schmelzpunkt 142.0°C to 148.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 171.2
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-phenylpyrazine, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.