Learn More
2-Amino-5-nitrothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459257 100 g 100 Gramm
11449257 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21335.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 121-66-4 | C3H3N3O2S | 145.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-66-4
Summenformel C3H3N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 145.14
MDL-Nummer MFCD00005326
InChI-Schlüssel MIHADVKEHAFNPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-nitrothiazole, 5-nitrothiazol-2-amine, enheptin, entramin, 2-thiazolamine, 5-nitro, nitramin ido, amnizol soluble, enheptin-t, 5-nitro-2-thiazolamine, enheptin premix
PubChem CID 8486
ChEBI CHEBI:82386
IUPAC-Name 5-Nitro-1,3-Thiazol-2-Amin
SMILES NC1=NC=C(S1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-nitrothiazole
Schmelzpunkt ∼202°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 126797
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,457
Formelmasse 145.14
Reinheit (%) 97%