Learn More
(2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorphenyl)methanon, Mikromol™
Artikelnummer. 17910045
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17910045 100 mg 100 Milligramm
17909704 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17910045 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0945.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorphenyl)methanon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
CAS 2011-66-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H9 Cl N2 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Clonazepam Imp. A (EP), Clonazepam USP Related Compound B, Clonazepam USP RC B, Clonazepam Related Compound B, Clonazepam Impurity A, (2-amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)-methanone, 2-Amino-5-nitro-2'-chlorobenzophenone, BF-CLO, BF-Clonazepam, Clonazepam Benzophenone, CLO-Benzophenone
InChI-Formel InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(16(18)19)5-6-12(10)15/h1-7H,15H2
SMILES Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name (2-amino-5-nitrophenyl)-(2-chlorphenyl)methanon
Molekulargewicht (g/mol) 276.68
Menge 100 mg
Formelmasse 276,0302 g/mol