Learn More
2-Amino-5-nitrobenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10154060 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10154060 25 g 25 Gramm
10072440 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10154060 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 188230250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 121-01-7
MDL-Nummer MFCD00007365
InChI-Schlüssel HOTZLWVITTVZGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl aniline, 2-amino-5-nitro-trifluorobenzene, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzenamine, 4-nitro-a,a,a-trifluoro-o-toluidine, benzenamine, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 5-nitro-2-aminobenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-nitroaniline, a,a,a-trifluoro-4-nitro-o-toluidine
PubChem CID 67128
IUPAC-Name 4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 90°C to 93°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H5F3N2O2
Strukturformel H2NC6H3(NO2)CF3
Menge 25 g
Molekulargewicht (g/mol) 206.124
Formelmasse 206.12
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Powder