Learn More
2-Amino-5-Nitrobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11418633 10 g -
11428633 50 g 50 Gramm
11438633 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418633 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10426.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 616-79-5 | C7H6N2O4 | 182.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Amino-5-Nitrobenzoesäure, wird als Zwischenprodukt für Farbstoffe und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht mit starken Oxidationsmitteln kompatibel. Stabil unter normalen Bedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 616-79-5
Summenformel C7H6N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.14
MDL-Nummer MFCD00017039
InChI-Schlüssel RUCHWTKMOWXHLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-nitro, 2-amino-5-nitro-benzoic acid, 2-amino-5-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 5-nitro, 1-amino-2-carboxy-4-nitrobenzene, 2-amino-5-nitro-benzoicacid, pubchem14422, acmc-209mvd, 5-nitro anthranilic acid
PubChem CID 12032
ChEBI CHEBI:61280
IUPAC-Name 2-Amino-5-nitrobenzoesäure
SMILES NC1=CC=C(C=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt ∼270°C (decomposition)
Menge 10 g
Beilstein 646219
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 182.14
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Consejos de prudencia
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-5-nitrobenzo
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.