Learn More
2-Amino-5-nitrobenzoesäure, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 245950250
Additional Details : CAS : 616-79-5 Gewicht : 0.07500kg
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
616-79-5 | |
182.14 | |
RUCHWTKMOWXHLU-UHFFFAOYSA-N | |
12032 | |
2-Amino-5-nitrobenzoesäure |
C7H6N2O4 | |
MFCD00017039 | |
5-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-nitro, 2-amino-5-nitro-benzoic acid, 2-amino-5-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 5-nitro, 1-amino-2-carboxy-4-nitrobenzene, 2-amino-5-nitro-benzoicacid, pubchem14422, acmc-209mvd, 5-nitro anthranilic acid | |
CHEBI:61280 | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)N |
Spezifikation
2-Amino-5-nitrobenzoic acid | |
Glasflasche | |
278.0°C | |
98% | |
97.5 | |
98% | |
O2NC6H3(NH2)CO2H | |
5-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-nitro, 2-amino-5-nitro-benzoic acid, 2-amino-5-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 5-nitro, 1-amino-2-carboxy-4-nitrobenzene, 2-amino-5-nitro-benzoicacid, pubchem14422, acmc-209mvd, 5-nitro anthranilic acid | |
RUCHWTKMOWXHLU-UHFFFAOYSA-N | |
2-Amino-5-nitrobenzoesäure | |
12032 | |
182.14 | |
98% |
Authentic | |
Gelb | |
25g | |
616-79-5 | |
100.0 | |
C7H6N2O4 | |
MFCD00017039 | |
Solubility in water: insoluble. | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)N | |
182.14 | |
CHEBI:61280 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.