Learn More
2-Amino-5-Nitro-2'-Chlorbenzophhenon, TRC
Artikelnummer. 30009683
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009683 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30009683 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA618410100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
CAS 2011-66-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C13 H9 Cl N2 O3
Menge 100 mg
Synonym (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone, Clonazepam Imp. A (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(16(18)19)5-6-12(10)15/h1-7H,15H2
SMILES Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name (2-amino-5-nitrophenyl)-(2-chlorphenyl)methanon
Molekulargewicht (g/mol) 276.68
Formelmasse 276.0302
Reinheit (%) >95%