Learn More
2-Amino-5-Methylthiazol, TRC
Artikelnummer. 30136088
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136088 5 g 5 Gramm
17914315 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136088 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6182355G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7305-71-7
Summenformel C4 H6 N2 S
Molekulargewicht (g/mol) 114.17
Synonym 5-Methylthiazol-2-amine, Meloxicam Imp. B (EP)
IUPAC-Name 5-Methyl-1,3-Thiazol-2-Amin
SMILES Cc1cnc(N)s1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylthiazol-2-amine
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Methylthiazol-2-amine
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N2S/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 5 g
Formelmasse 114.0252