Learn More
2-Amin-5-Methylthiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10530554 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10530554 5 g Glasflasche 5 Gramm
10106753 25 g Glasflasche 25 Gramm
10095913 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10530554 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 392790050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7305-71-7 | C4H6N2S | 114.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7305-71-7
Summenformel C4H6N2S
Molekulargewicht (g/mol) 114.17
MDL-Nummer MFCD00078317
InChI-Schlüssel GUABFMPMKJGSBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-methylthiazole, 5-methylthiazol-2-amine, 2-thiazolamine, 5-methyl, 2-amino-5-methyl-thiazole, thiazole, 2-amino-5-methyl, 5-methyl-2-thiazolamine, 5-methyl-2-aminothiazole, unii-7rab78af2p, 2-amino-5-methyl thiazole, meloxicam related compound b
PubChem CID 351770
IUPAC-Name 5-Methyl-1,3-Thiazol-2-Amin
SMILES CC1=CN=C(S1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-methylthiazole
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 93.0°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 114.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-methylthiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /