Learn More
2-Amino-5-methylthiazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15478929
Click to view available options
Menge:
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-methylthiazole
CAS 7305-71-7
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Geruch Recognizable
Summenformel C4H6N2S
MDL-Nummer MFCD00078317
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 109603
Synonym 2-amino-5-methylthiazole, 5-methylthiazol-2-amine, 2-thiazolamine, 5-methyl, 2-amino-5-methyl-thiazole, thiazole, 2-amino-5-methyl, 5-methyl-2-thiazolamine, 5-methyl-2-aminothiazole, unii-7rab78af2p, 2-amino-5-methyl thiazole, meloxicam related compound b
InChI-Schlüssel GUABFMPMKJGSBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CN=C(S1)N
IUPAC-Name 5-Methyl-1,3-Thiazol-2-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 114.166
PubChem CID 351770
Formelmasse 114.17
Reinheit (%) ≥98%