Learn More
2-Amino-5-methylphenol, TRC
Artikelnummer. 30342197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342197 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342197 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA89810810G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-methylphenol
CAS 2835-98-5
Summenformel C7 H9 N O
Menge 10 g
Synonym m-Cresol, 6-amino- (7CI,8CI), 2-Amino-5-methylphenol, 2-Hydroxy-4-methylaniline, 2-Hydroxy-p-toluidine, 5-Methyl-2-aminophenol, 6-Amino-3-cresol, 6-Amino-3-methylphenol, 6-Amino-m-cresol, NSC 322874
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
SMILES Cc1ccc(N)c(O)c1
IUPAC-Name 2-Amino-5-Methylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 123.1525
Formelmasse 123.0684