Learn More
2-Amino-5-methylbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30324952
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324952 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324952 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6141005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-methylbenzoic Acid
CAS 2941-78-8
Summenformel C8 H9 N O2
Menge 5 g
Synonym Benzoic acid, 2-amino-5-methyl-, m-Toluic acid, 6-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 2-Carboxy-4-methylaniline, 5-Methyl-2-aminobenzoic acid, 5-Methylanthranilic acid, NSC 39154, NSC 50786, 6-Amino-m-toluic acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(N)c(c1)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Amino-5-Methylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Formelmasse 151.0633