Learn More
2-Amino-5-Methylbenzensulfonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450398 50 g 50 Gramm
11460398 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450398 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24560.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 88-44-8 | C7H9NO3S | 187.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-44-8
Summenformel C7H9NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 187.21
MDL-Nummer MFCD00007908
InChI-Schlüssel LTPSRQRIPCVMKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminotoluene-3-sulfonic acid, ptmsptmsa, ptms, ptmsa, benzenesulfonic acid, 2-amino-5-methyl, 6-amino-m-toluenesulfonic acid, red 4b acid, p-toluidine-2-sulfonic acid, p-toluidine-m-sulfonic acid, m-toluenesulfonic acid, 6-amino
PubChem CID 6934
IUPAC-Name 2-amino-5-methylbenzolsulfonsäure
SMILES CC1=CC=C(N)C(=C1)S(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-methylbenzenesulfonic acid
Menge 50 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2211509
Formelmasse 187.22
Reinheit (%) 99%