Learn More
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480313
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480313 100 g 100 Gramm
11470313 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480313 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11451.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2349-67-9 | C2H3N3S2 | 133.187 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2349-67-9
Summenformel C2H3N3S2
Molekulargewicht (g/mol) 133.187
MDL-Nummer MFCD00003108
InChI-Schlüssel GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, usaf pd-25, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-amino, unii-b1heg7v21s, 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 2-amino-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 2-thiol-5-amino-1,3,4-thiadiazole, ccris 6893, 2-mercapto-5-amino-1,3,4-thiadiazole
PubChem CID 2723847
IUPAC-Name 5-Amino-3H-1,3,4-Thiadiazol-2-Thion
SMILES C1(=NNC(=S)S1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
Schmelzpunkt ∼243°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 81728
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Powder