Learn More
2-Amino-5-Fluorbenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446974
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11446974 25 g 25 Gramm
11426974 1 g 1 Gramm
11436974 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446974 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21458.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 446-08-2 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 446-08-2
Summenformel C7H6FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 155.128
MDL-Nummer MFCD00055566
InChI-Schlüssel FPQMGQZTBWIHDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroanthranilic acid, 2-amino-5-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-fluoro, 5-faa, 5-fluoro-2-aminobenzoic acid, 4own, 5rg, pubchem1322, 5-fluoroanthanilic acid, acmc-209jyo
PubChem CID 101412
ChEBI CHEBI:78042
IUPAC-Name 2-Amino-5-fluorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 182°C to 184°C
Menge 25 g
Beilstein 2803664
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) ≥98%