Learn More
2-Amino-5-cyano-N-methyl-3-methylbenzamide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-cyano-N-methyl-3-methylbenzamide |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H11N3O/c1-6-3-7(5-11)4-8(9(6)12)10(14)13-2/h3-4H,12H2,1-2H3,(H,13,14) |
| Formelmasse | 189.0902 |