Learn More
2-Amino-5-chlorpyrimidin, 97 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 443760010
Additional Details : CAS : 5428-89-7 Gewicht : 0.01000kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15275998
  • 29.40 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
18-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
5428-89-7
129.55
2-amino-5-chloropyrimidine, 2-pyrimidinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyrimidinamine, pyrimidine, 2-amino-5-chloro, 5-chloropyrimidine-2-ylamine, 5-chlorpyrimidin-2-amin, chloropyrimidinamine, zlchem 634, pubchem9619, acmc-1aya8
5-Chlorpyrimidin-2-Amin
C4H4ClN3
OQZMDDKDHRIGDY-UHFFFAOYSA-N
79479
C1=C(C=NC(=N1)N)Cl
Spezifikation
2-Amino-5-chloropyrimidine
Glasflasche
235.0°C to 238.0°C
5428-89-7
C4H4ClN3
Solubility in water: slightly soluble.
C1=C(C=NC(=N1)N)Cl
129.55
129.55
Authentic
314.0°C
1g
97%
2-amino-5-chloropyrimidine, 2-pyrimidinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyrimidinamine, pyrimidine, 2-amino-5-chloro, 5-chloropyrimidine-2-ylamine, 5-chlorpyrimidin-2-amin, chloropyrimidinamine, zlchem 634, pubchem9619, acmc-1aya8
OQZMDDKDHRIGDY-UHFFFAOYSA-N
5-Chlorpyrimidin-2-Amin
79479
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-chloropyrimidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Dokumentation