Learn More
2-Amino-5-Chlorophenol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432419
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15432419 100 g 100 Gramm
15422419 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432419 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64978.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 28443-50-7 | C6H6ClNO | 143.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28443-50-7
Summenformel C6H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 143.57
MDL-Nummer MFCD02093863
InChI-Schlüssel FZCQMIRJCGWWCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro-phenol, 5-chloro-2-aminophenol, pubchem1478, 5-chloro-o-aminophenol, 5-chloro-2-amino phenol, 2-hydroxy-4-chloroaniline, acmc-209h2j, 2-azanyl-5-chloranyl-phenol
PubChem CID 91591
ChEBI CHEBI:75051
IUPAC-Name 2-amino-5-chlorophenol
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chlorophenol
Schmelzpunkt 145°C to 153°C
Farbe Braun
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 386421
Formelmasse 143.57
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Pulver