Learn More
2-Amino-5-chlorbenzotrifluorid, TRC
Artikelnummer. 30323062
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323062 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323062 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA4450355G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Trifluoromethyl-4-chloroaniline
CAS 445-03-4
Summenformel C7 H5 Cl F3 N
Menge 5 g
Synonym o-Toluidine, 4-chloro-α,α,α-trifluoro- (6CI,8CI), 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenamine, 1-Amino-4-chloro-2-trifluoromethylbenzene, 2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 2-Trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 5-Chloro-2-aminotrifluorotoluene, C.I. 37055, C.I. Azoic Diazo Component 17, Diazo Fast Scarlet VD, Fast Scarlet Salt VD, Fast Scarlet VD Salt, Scarlet Salt NVD
InChI-Formel InChI=1S/C7H5ClF3N/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,12H2
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin
Molekulargewicht (g/mol) 195.57
Formelmasse 195.0063