Learn More
2-Amino-5-Chlorbenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30132488
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132488 50 g 50 Gramm
17953485 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132488 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60349050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 719-59-5
Summenformel C13 H10 Cl N O
Molekulargewicht (g/mol) 231.68
Synonym (2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanone, Prazepam Imp. C (EP), Dipotassium Clorazepate Imp. A (EP), Alprazolam Imp. E (EP), Oxazepam Imp. D (EP), 2-Amino-5-chlorobenzophenone, Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. C (EP), Aminochlorobenzophenone
IUPAC-Name (2-Amino-5-chlorphenyl)-phenylmethanon
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
Formelmasse 231.0451
Reinheit (%) >95%