Learn More
2-Amino-5-Chlorbenzophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11417707 100 g 100 Gramm
11427707 500 g 500 Gramm
11437707 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15720.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 719-59-5 | C13H10ClNO | 231.68 g/mol
It is used in the heterocyclic syntheses based on the reactions of dimethyl acetylenedicarboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird in den heterocyclischen Synthesen basierend auf den Reaktionen von Dimethylacetylenedicarboxylat verwendet.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Methanol ergibt eine sehr schwache Trübung. Löslich in DMSO.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 719-59-5
Summenformel C13H10ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 231.68
MDL-Nummer MFCD00007839
InChI-Schlüssel ZUWXHHBROGLWNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chlorobenzophenone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl methanone, 2-benzoyl-4-chloroaniline, methanone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl, 2-amino-5-chlorbenzophenone, 5-chloro-2-aminobenzophenone, 2-amino-5-chlorobenzylphenone, benzophenone, 2-amino-5-chloro, unii-fr80014zbt, 2-amino-5-chlorophenyl phenylmethanone
PubChem CID 12870
IUPAC-Name (2-Amino-5-chlorphenyl)-phenylmethanon
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Schmelzpunkt 96°C to 99°C
Dichte 1.33
Flammpunkt 211°C (412°F)
Menge 100 g
Beilstein 475640
Formelmasse 231.68
Reinheit (%) ≥98%