Learn More
2-Amino-5-chlorobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-chlorobenzonitrile |
| Schmelzpunkt | 94.0°C to 99.0°C |
| Namenshinweis | 97% |
| CAS | 5922-60-1 |
| CAS Min. % | 96.0 |
| Farbe | Weiß bis Beige |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Menge | 5 g |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |