Learn More
2-Amino-5-Chlorbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485327
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11485327
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22690.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5922-60-1 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5922-60-1
Summenformel C7H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 152.58
MDL-Nummer MFCD00017106
InChI-Schlüssel QYRDWARBHMCOAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloroanthranilonitrile, benzonitrile, 2-amino-5-chloro, anthranilonitrile, 5-chloro, 2-amino-5-chloro-benzonitrile, 4-chloro-2-cyanoaniline, unii-gy0x0082qb, 2-amino-5-chloro benzonitrile, amino 2-5-chloro-benzonitrile, 2-amino-5-chlorobenzenecarbonitrile, acbn
PubChem CID 80019
IUPAC-Name 2-amino-5-Chlorbenzonitril
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 94°C to 97°C
Siedepunkt 132°C to 135°C (0.5 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 152.58
Reinheit (%) 97%