Learn More
2-Amino-5-brompyrazin, TRC
Artikelnummer. 30316175
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316175 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316175 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6018452.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-bromopyrazine
CAS 59489-71-3
Summenformel C4 H4 Br N3
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H4BrN3/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
SMILES Nc1cnc(Br)cn1
IUPAC-Name 5-bromopyrazin-2-amine
Molekulargewicht (g/mol) 174
Formelmasse 172.9589