Learn More
2-Amino-5-brompyrazin-3-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30324223
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324223 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324223 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6018601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic Acid
CAS 486424-37-7
Summenformel C5 H4 Br N3 O2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H4BrN3O2/c6-2-1-8-4(7)3(9-2)5(10)11/h1H,(H2,7,8)(H,10,11)
SMILES Nc1ncc(Br)nc1C(=O)O
IUPAC-Name 3-Amino-6-Brompyrazin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 218.01
Formelmasse 216.9487