Learn More
2-Amino-5-Brombenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10051771 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10051771 1 g Glasflasche 1 Gramm
10051781 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10051771 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 350250010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 39263-32-6
Summenformel C7H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 197.04
MDL-Nummer MFCD00158946
InChI-Schlüssel OATYCBHROMXWJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-cyanoaniline, 2-amino-5-brombenzonitrile, 2-amio-5-bromobenzonitrile, 5-bromoanthranilonitrile, 2-amino-5-bromobenzenecarbonitrile, 2-amino-5-bromo-benzonitrile, benzonitrile, 2-amino-5-bromo, 2-bromo-5-cyanoaniline, pubchem4602, 2-cyano-4-bromoaniline
PubChem CID 429740
IUPAC-Name 2-Amino-5-Brombenzonitril
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-bromobenzonitrile
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 93°C to 98°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 197.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-bromobenzonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.