Learn More
2-Amino-5-Brombenzonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471388
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15471388 5 g 5 Gramm
15481388 250 mg 250 Milligramm
15461388 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471388 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55217.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 39263-32-6 | C7H5BrN2 | 197.04 g/mol
2-Amino-5-bromobenzonitrile can react with Oxalic acid dimethyl ester to get 5-Bromo-N-methylanthranilonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-amino-5-Brombenzonitril kann mit Oxalsäure-Dimethylester reagieren und dabei 5-Brom-N-Methylanthranilonitril bilden.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39263-32-6
Summenformel C7H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 197.04
MDL-Nummer MFCD00158946
InChI-Schlüssel OATYCBHROMXWJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-cyanoaniline, 2-amino-5-brombenzonitrile, 2-amio-5-bromobenzonitrile, 5-bromoanthranilonitrile, 2-amino-5-bromobenzenecarbonitrile, 2-amino-5-bromo-benzonitrile, benzonitrile, 2-amino-5-bromo, 2-bromo-5-cyanoaniline, pubchem4602, 2-cyano-4-bromoaniline
PubChem CID 429740
IUPAC-Name 2-Amino-5-Brombenzonitril
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-bromobenzonitrile
Schmelzpunkt 96°C to 100°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 197.03
Reinheit (%) 96%