Learn More
2-Amino-5-Brombenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453894
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11453894 5 g 5 Gramm
11463894 25 g 25 Gramm
11473894 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453894 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11915.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5794-88-7 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
It is used in the preparation of hepatitis C virus NS5b RNA polymerase inhibitors. Also used in the determination of cobalt, copper, nickel, and zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Herstellung von NS5b-RNA-Polymerase-Inhibitoren des Hepatitis-C-Virus verwendet. Wird auch zur Bestimmung von Kobalt, Kupfer, Nickel und Zink verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Lichtempfindlich, im Dunkeln aufbewahren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5794-88-7
Summenformel C7H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.034
MDL-Nummer MFCD00007823
InChI-Schlüssel CUKXRHLWPSBCTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-bromo, anthranilic acid, 5-bromo, 2-amino-5-bromo-benzoic acid, 5-bromo-2-aminobenzoic acid, 2-amino-5-bromobenzoicacid, 2-amino-5-bromo benzoic acid, 5-bromo anthranilic acid, buttpark 89\07-49, 5-bromo-2-amino-benzoic acid
PubChem CID 79858
IUPAC-Name 2-Amino-5-Brombenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-bromobenzoic acid
Schmelzpunkt ∼215°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 639028
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,1405
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 216.03
Reinheit (%) 98%