Learn More
2-Amino-5-brom-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamin-Dihydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride |
| CAS | 10076-98-9 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C14 H21 Br N2 . 2 Cl H |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride, Bromhexine Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H21BrN2.2ClH/c1-17(13-5-3-2-4-6-13)10-11-9-12(15)7-8-14(11)16;;/h7-9,13H,2-6,10,16H2,1H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CN(Cc1cc(Br)ccc1N)C2CCCCC2 |
| IUPAC-Name | 4-Brom-2-[[Cyclohexyl(methyl)amino]methyl]anilin;Dihydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 370.16 |
| Mehr anzeigen |