Learn More
2-Amino-5-brom-4-(trifluormethyl)-pyrimidin, 95 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 242 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Physikalische Form | Fest |