Learn More
2-Amino-5-brom-4-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435430
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435430 25 g 25 Gramm
11415430 1 g 1 Gramm
11425430 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435430 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044623.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98198-48-2 | C6H7BrN2 | 187.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98198-48-2
Summenformel C6H7BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 187.04
MDL-Nummer MFCD03427660
InChI-Schlüssel JDNCMHOKWINDKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-4-methylpyridine, 2-amino-4-methyl-5-bromopyridine, 2-amino-5-bromo-4-picoline, 5-bromo-4-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-4-methyl-2-pyridinamine, 5-bromo-4-methyl-2-pyridinylamine, 2-pyridinamine, 5-bromo-4-methyl, 5-bromo-4-methyl-2-pyridylamine, 2-amino-5-bromo-4-picoline 2-amino-5-bromo-4-methylpyridine, pubchem2241
PubChem CID 817695
IUPAC-Name 5-Brom-4-Methylpyridin-2-Amin
SMILES CC1=CC(=NC=C1Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
Schmelzpunkt 148°C to 151°C
Farbe Cremefarben
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver