Learn More
2-Amino-4-(Trifluormethyl)Thiophenolhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11372207 5 g 5 Gramm
11362207 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09683.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4274-38-8 | C7H7ClF3NS | 229.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4274-38-8
Summenformel C7H7ClF3NS
Molekulargewicht (g/mol) 229.65
MDL-Nummer MFCD00042600
InChI-Schlüssel FIAGYDIJZOWVAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-trifluoromethyl benzenethiol hydrochloride, 3-amino-4-mercaptobenzotrifluoride hydrochloride, 2-amino-4-trifluoromethylthiophenol hydrochloride, 2-amino-4-trifluoromethyl benzene-1-thiol hydrochloride, 2-amino-4-trifluoromethyl thiophenol hydrochloride, 2-amino-4-trifluoromethyl benzene-1-thiol, chloride, pubchem2827, c7h6f3ns.hcl, dsstox_cid_31681, dsstox_rid_97532
PubChem CID 2734678
IUPAC-Name 2-amino-4-(trifluormethyl)benzolthiol;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NC1=CC(=CC=C1S)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-(trifluoromethyl)thiophenol hydrochloride
Schmelzpunkt 186°C to 190°C
Dichte 2.46
Menge 5 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 4273774
Formelmasse 229.65
Reinheit (%) 97%