missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-4-Thiazolessigsäure, TRC

Artikelnummer. 30006150
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006150 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006150 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63048525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 29676-71-9
Summenformel C5H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 158.18
Synonym 2-Amino-4-thiazoleacetic Acid, (2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid, (2-Amino-4-thiazoyl)acetic acid, 2-(2-Amino-4-thiazole)acetic acid, 2-(2-Amino-4-thiazolyl)acetic acid, 2-Amino-4-thiazolylacetic acid, 2-Aminothiazol-4-acetic acid, 2-Aminothiazole-4-acetic acid, SQ 272
IUPAC-Name 2-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)Ethansäure
SMILES Nc1nc(CC(=O)O)cs1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Aminothiazole-4-acetic Acid
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H6N2O2S/c6-5-7-3(2-10-5)1-4(8)9/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9)
Formelmasse 158.015
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.