Learn More
2-Amino-4-(p-tolyl)-thiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11353287 1 g 1 Gramm
11363287 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11353287 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L13863.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Add to basket
CAS: 2103-91-5 | C10H10N2S | 190.264 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2103-91-5
Summenformel C10H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 190.264
MDL-Nummer MFCD00170264
InChI-Schlüssel ARLHWYFAPHJCJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylphenyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-p-tolyl thiazol-2-amine, 2-amino-4-p-tolyl thiazole, 4-p-tolyl-thiazol-2-ylamine, 4-p-tolyl thiazol-2-ylamine, 4-4-methylphenyl-2-thiazolamine, 4-p-tolylthiazol-2-amine, 4-4-methylphenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, 2-amino-4-4-methylphenyl thiazole, 4-4-methylphenyl-1,3-thiazol-2-ylamine
PubChem CID 244066
IUPAC-Name 4-(4-Methylphenyl)-1,3-Thiazol-2-Amin
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole
Schmelzpunkt 134°C to 138°C
Menge 1 g
Beilstein 143563
Formelmasse 190.27
Reinheit (%) 98%