Learn More
2-Amino-4-nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10747202 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10747202 50 g Glasflasche 50 Gramm
10178892 25 g Glasflasche 25 Gramm
10330664 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10747202 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 400890500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 99-57-0 | C6H6N2O3 | 154.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-57-0
Summenformel C6H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.13
MDL-Nummer MFCD00007695
InChI-Schlüssel VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-nitroaniline, phenol, 2-amino-4-nitro, 4-nitro-2-aminophenol, p-nitro-o-aminophenol, 4-nitro-2-aminofenol, p-nitroaminofenol, 3-amino-4-hydroxynitrobenzene, 1-nitro-3-amino-4-hydroxybenzene, rodol 42, 2-amino-4-nitrofenol
PubChem CID 3613389
ChEBI CHEBI:82383
IUPAC-Name 2-Amino-4-nitrophenol
SMILES NC1=CC(=CC=C1O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-nitrophenol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 143.0°C
Flammpunkt 100 °C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Beilstein 13, II, 192
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethyl alcohol, soluble in ether, methyl alcohol, hot benzene,, acetic acid
Formelmasse 154.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-nitrophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.