Learn More
2-Amino-4-Nitrobenzoesäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472209
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15472209 100 g 100 Gramm
15462209 25 g 25 Gramm
15482209 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15472209 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64831.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 619-17-0 | C7H6N2O4 | 182.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-17-0
Summenformel C7H6N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.14
MDL-Nummer MFCD00007262
InChI-Schlüssel UEALKTCRMBVTFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-nitrobenzoic acid, 4-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-nitro, 2-amino-4-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 4-nitro, ccris 441, 2-amino-4-nitro-benzoic acid, 4-nitro-2-aminobenzoic acid, dsstox_cid_963, dsstox_rid_75891
PubChem CID 12076
ChEBI CHEBI:75335
IUPAC-Name 2-Amino-4-nitrobenzoesäure
SMILES NC1=CC(=CC=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 257°C (literature)
Menge 100 g
Beilstein 785071
Formelmasse 182.13
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Fest