Learn More
2-Amino-4-methylphenol, TRC
Artikelnummer. 30344740
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30344740 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344740 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA8981455G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methylphenol
CAS 95-84-1
Summenformel C7H9NO
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
SMILES Cc1ccc(O)c(N)c1
IUPAC-Name 2-Amino-4-Methylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 123.15
Formelmasse 123.0684