missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-4'-methylbenzophenon 99 %, ACROS Orhanics™

Catalog Number 10347520
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4′-methylbenzophenone
Namenshinweis 99%
CAS 36192-63-9
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 91°C to 94°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H13NO
Strukturformel CH3C6H4COC6H4NH2
MDL-Nummer MFCD00007716
Menge 1 g
Beilstein 14, 107
Synonym 2-amino-4'-methylbenzophenone, 2-aminophenyl p-tolyl methanone, 2-amino-4'-methylbenzophenone m, methanone, 2-aminophenyl 4-methylphenyl, 2-4-methylbenzoyl aniline, 2-aminophenyl 4-methylphenyl ketone, 2-aminophenyl-4-methylphenyl methanone, 2-aminophenyl 4-methylphenyl methanone #
InChI-Schlüssel RMMJUQSANCPTMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1N
IUPAC-Name 2-(4-methylbenzoyl)aniline
Molekulargewicht (g/mol) 211.26
PubChem CID 118923
Formelmasse 211.26
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'