Learn More
2-Amino-4-Methylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2697214
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10672273
Marke: Thermo Scientific Maybridge TL00552DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 26830-96-6
Summenformel C8H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 132.17
MDL-Nummer MFCD00173706
InChI-Schlüssel LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-5-methylaniline, 3-amino-4-cyanotoluene, 2-amino-4-methyl-benzonitrile, 4-methyl-2-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-amino-4-methylbenzonitril, 6-cyano-m-toluidine, pubchem4661, 4-methylanthranilonitrile
PubChem CID 2801276
IUPAC-Name 2-Amino-4-Methylbenzonitril
SMILES CC1=CC=C(C#N)C(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methylbenzonitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 132.17
Reinheit (%) 97%