Learn More
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352797 5 g 5 Gramm
11342797 1 g 1 Gramm
11362797 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15841.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6635-86-5 | C6H7N3O2 | 153.141 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6635-86-5
Summenformel C6H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 153.141
MDL-Nummer MFCD00006315
InChI-Schlüssel IKMZGACFMXZAAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl-3-nitro, 2-amino-3-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-3-nitro-2-aminopyridine, 4-methyl-3-nitropyridin-2-amin, 4mrz
PubChem CID 243166
IUPAC-Name 4-Methyl-3-Nitropyridin-2-Amin
SMILES CC1=C(C(=NC=C1)N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine
Schmelzpunkt 134°C to 138°C
Menge 5 g
Beilstein 139111
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 97%