Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-4-(methoxycarbonyl)-benzolboronsäurepinakolester Hydrochlorid, 95 %
Artikelnummer. 15485245
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15485245 250 mg 250 Milligramm
15475245 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485245 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H53220.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Anwendungen
2-Amin-4-(methoxycarbonyl)benzolboronsäurepinacolester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850567-49-6
Summenformel C14H21BClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 313.585
MDL-Nummer MFCD06659918
InChI-Schlüssel HEBCDUUNEDAXAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate hydrochloride, 2-amino-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, hcl, 2-amino-4-methoxycarbonylphenyl boronic acid pinacol ester hydrochloride, methyl 3-amino-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate hydrochloride, methyl 3-amino-4-boronobenzoate, pinacol ester, hcl, 2-amino-4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride, 2-amino-4-methoxycarbonylphenylboronic acid,pinacol, methyl 3-amino-4-boronobenzoate pinacol ester hydrochloride, 2-amino-4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride, 2-amino-4-methoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
PubChem CID 44119628
IUPAC-Name Methyl 3-Amino-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)benzoat;Hydrochlorid
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)C(=O)OC)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride
Schmelzpunkt 92°C to 94°C
Menge 250 mg
Formelmasse 313.59
Reinheit (%) 95%