Learn More
2-Amino-4-methoxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30325607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325607 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325607 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5850201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methoxybenzoic Acid
CAS 4294-95-5
Summenformel C8 H9 N O3
Menge 1 g
Synonym 2-Amino-4-methoxybenzoic Acid, NSC 517873
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccc(C(=O)O)c(N)c1
IUPAC-Name 2-amino-4-methoxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 167.162
Formelmasse 167.058