Learn More
2-Amino-4-Methoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15415037 1 g 1 Gramm
15425037 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32319.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4294-95-5 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4294-95-5
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.164
MDL-Nummer MFCD00667729
InChI-Schlüssel HHNWXQCVWVVVQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyanthranilic acid, 2-amino-4-methoxy-benzoic acid, 2-amino-p-anisic acid, benzoic acid, 2-amino-4-methoxy, 3-amino-4-carboxyanisole, 2-carboxy-5-methoxyaniline, 4-methoxyanthranilicacid, 2-amine-4-methoxybenzoic acid, pubchem11856, acmc-1aerh
PubChem CID 351010
IUPAC-Name 2-amino-4-methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt ∽171°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 167.16
Reinheit (%) 98%