Learn More
2-Amino-4-hydroxychinolin Hydrat, 97 %, ca. 10 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373356
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11373356 1 g 1 Gramm
11383356 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12760.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 42712-64-1 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42712-64-1
Summenformel C9H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 160.18
MDL-Nummer MFCD00052386
InChI-Schlüssel LWGUCIXHBVVATR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoquinolin-4-ol, 4-quinolinol, 2-amino, 2-amino-4-hydroxyquinoline, 2-aminoquinolin-4 1h-one, 2-amino-4-1h-quinolinone, 2-amino-quinolin-4-ol, 2-amino-4 1h-quinolinone, 4 1h-quinolinone, 2-amino, 2-?aminoquinolin-?4-?ol, aminoquinolinol
PubChem CID 594793
IUPAC-Name 2-Amino-1H-Chinolin-4-on
SMILES NC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate
Schmelzpunkt ∽298°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt Wasser ≈10 %
Menge 1 g
Beilstein 124785
Formelmasse 160.18 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%