Learn More
2-Amino-4-Fluorbenzoesäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10461101 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10461101 2.5 g 2.50 Gramm
10581544 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10461101 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 293020025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 446-32-2 | C7H6FNO2 | 155.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 446-32-2
Summenformel C7H6FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 155.13
MDL-Nummer MFCD00075553
InChI-Schlüssel LGPVTNAJFDUWLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroanthranilic acid, 2-amino-4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluoro benzoic acid, 2-amino-4-fluorobenzoicacid, fa0, pubchem1323, amino-4-fluorobenzoic acid, acmc-209jz7, 2-amino-4fluorobenzoic acid
PubChem CID 2724967
IUPAC-Name 2-Amino-4-fluorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 188.0°C to 196.0°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H3(F)COOH
Menge 2.5 g
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.