Learn More
2-Amino-4-cyanpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11369825
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
42182-27-4
C6H5N3
119.127
MFCD03791310
GEEAYLFEIFJFGP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-cyanopyridine, 2-aminoisonicotinonitrile, 2-amino-isonicotinonitrile, pubchem7664, 4-cyanopyridin-2-amine, 4-cyano-2-aminopyridine, acmc-1art6, 2-amino-4-cyano-pyridine, ksc490s3f, 4-cyano-2-pyridinamine
7015524
2-Aminopyridin-4-Carbonitril
C1=CN=C(C=C1C#N)N
42182-27-4
C6H5N3
119.127
MFCD03791310
GEEAYLFEIFJFGP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-cyanopyridine, 2-aminoisonicotinonitrile, 2-amino-isonicotinonitrile, pubchem7664, 4-cyanopyridin-2-amine, 4-cyano-2-aminopyridine, acmc-1art6, 2-amino-4-cyano-pyridine, ksc490s3f, 4-cyano-2-pyridinamine
7015524
2-Aminopyridin-4-Carbonitril
C1=CN=C(C=C1C#N)N
2-Amino-4-cyanopyridine is used in the treatment of central nervous system (CNS) disorders and as a mGluR2 antagonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-4-Zyanopyridin wird zur Behandlung von Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS) und als mGluR2-Antagonist eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-cyanopyridine
Schmelzpunkt 148°C to 152°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 386393
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 119.13
Reinheit (%) 97%