Learn More
2-Amino-4-cyano-phenol, TRC
Artikelnummer. 30312788
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30312788 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312788 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA603993500MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-cyano-phenol
CAS 14543-43-2
Summenformel C7H6N2O
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H6N2O/c8-4-5-1-2-7(10)6(9)3-5/h1-3,10H,9H2
SMILES Nc1cc(ccc1O)C#N
IUPAC-Name 3-amino-4-hydroxybenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 134.14
Formelmasse 134.048